Merck
860950P
Avanti
Mito-So
Avanti Research - A Croda Brand (860950P), powder
Synonim(y):
Sfingozyna w klatkach mitochondrialnych
Wybierz wielkość
1 MG
1680,00 zł
5 MG
5030,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1680,00 zł
5 MG
5030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H69F3N3O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1004.12
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860950P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860950P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (860950P)
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Sfingozyna w klatce mitochondrialnej (Mito-So) jest sondą specyficzną dla mitochondriów. Jest to silny środek do określania poziomu sfingozyny.[1]
Opakowanie
Ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitochondria-specific photoactivation to monitor local sphingosine metabolism and function
Feng S, et al.
eLife, 7, e34555-e34555 (2018)