Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1790,00 zł
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer, diabetes; endocrinological disorders
storage temp.
−20°C
General description
Application
- Badania nad rakiem
- Badania nad cukrzycą
- Badania nad stresem oksydacyjnym
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Kompatybilność z systemami owysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sufficient for 100 colorimetric tests | description Sufficient for 100 colorimetric tests | description Sufficient for 100 colorimetric tests | description Sufficient for 100 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| relevant disease(s) cancer, diabetes; endocrinological disorders | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; cancer; neurological disorders; aging/geriatric diseases |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do testu peroksydazy glutationowej
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Lungs, Respiratory system
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is assay buffer?
1 answer-
The composition of the assay buffer is proprietary and not disclosed.