Merck
840537L
Avanti
18:1 SQDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Sulfoquinovosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H67D18NO12S
Masa cząsteczkowa:
882.33
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Postać
(DCM:Methanol (1:1) solution)
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg 840537L-1MG
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
lipidomics
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC