Merck
860549P
Avanti
C24:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860549P, powder
Synonim(y):
D-glukozylo-β-1,1′-N-nerwonoilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H91NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
810.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860549P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860549P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H91NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-16,19-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/
Klucz InChI
WBOZIXHPUPAOIA-JZZPSRGZSA-N
Opis ogólny
β-Glukozyloceramidy lub glukocerebrozydy (GlcCers) są syntetyzowane z glikosfingolipidów przez syntazę β-GlcCer. Są one syntetyzowane w Golgim i retikulum endoplazmatycznym i zlokalizowane po cytozolowej stronie błony komórkowej. GlcCery są wszechobecne.
Zastosowanie
Można stosować C24:1 Glukozylo(β) Ceramid (d18:1/24:1(15Z)):
  • jako standardowy heksozyloceramid do spektroskopii masowej opartej na chromatografii cieczowej z interakcją hydrofilową
  • do testowania aktywacji czynnika jądrowego aktywowanych komórek T (NFAT)
  • w testach siły działania ludzkich komórek NKT (natural killer T)
Działania biochem./fizjol.
Poziomy β-glukozyloceramidów (β-GlcCer) są podwyższone w chorobie Gauchera z powodu niedoboru β-glukozydazy. β-GlcCer uczestniczy w zapalnych i nabytych odpowiedziach immunologicznych poprzez wiązanie mincle na komórkach mieloidalnych i ma działanie immunostymulujące.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860549P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Potent neutralizing anti-CD1d antibody reduces lung cytokine release in primate asthma model
Nambiar J, et al.
MAbs, 7(3), 638-650 (2015)
3-O-sulfo-beta-d-galactose moiety of endogenous sulfoglycolipids is a potential ligand for immunoglobulin-like receptor LMIR5
Phongsisay V, et al.
Molecular Immunology, 63(2), 595-599 (2015)
Characterization and direct quantitation of cerebroside molecular species from lipid extracts by shotgun lipidomics
Han X and Cheng H
Journal of Lipid Research, 46(1), 163-175 (2005)
Intracellular metabolite beta-glucosylceramide is an endogenous Mincle ligand possessing immunostimulatory activity
Nagata M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(16), E3285-E3294 (2017)
Diastereomer-specific quantification of bioactive hexosylceramides from bacteria and mammals
Von Gerichten J, et al.
Journal of Lipid Research, 58(6), 1247-1258 (2017)