Kluczowe dokumenty
860851P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860851P, powder
Synonim(y):
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-ribo-fytosfingozyna
Wybierz wielkość
1770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1770,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860851P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860851P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H121NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-31-35-39-43-47-51-55-61(67)69-56-52-48-44-40-36-32-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-30-34-38-42-46-50-54-60(66)63-58(57-64)62(68)59(65)53-49-45-41-37-33-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,58-59,62,64-65,68H,3-16,18-26,28-57
Klucz InChI
CEQMSSYIQDMJAU-VUVYNQOZSA-N
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)