Merck
860847P
Avanti
CER5-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860847P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H58D9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.96
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860847P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860847P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860847P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available