Merck
860837P
Avanti
CER7-2′R,6R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860837P, powder
Synonim(y):
N(2′-(R)-hydroksypalmitoilo(d9)) 6R-hydroksyfingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H58D9NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860837P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860837P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Klucz InChI
FDCYWFADVRIZMH-LZVCNZPASA-N
Opis ogólny
6-hydroksyfingozyna jest jedną z cząsteczek tworzących klasę ceramidów, które są lipidami zlokalizowanymi w warstwie rogowej naskórka. Powstaje w wyniku przyłączenia grupy hydroksylowej do długołańcuchowych zasad.
Zastosowanie
N(2′-(R)-hydroksypalmitoilo(d9)) 6R-hydroksyfingozyna (CER7-2'R,6R(d9)) została użyta jako wzorzec wewnętrzny do jakościowej analizy ceramidów warstwy rogowej naskórka (SC) u ludzi i myszy metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS)/MS.
Działania biochem./fizjol.
6-hydroksyfingozyna jest jedną z zasad sfingozyny w skórze.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860837P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)
Identification of lipids of the stratum corneum by high performance thin layer chromatography and mass spectrometry
Jamin EL, et al.
Eur. J. Mass Spectrom., 2018, 1469066718815380-1469066718815380 (2018)
Lipids and the Permeability and Antimicrobial Barriers of the Skin
Wertz Philip W
Journal of Lipids, 2018 (2018)
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite