Merck
860834P
Avanti
C6(6-azido) GluCer
Avanti Research - A Croda Brand 860834P, powder
Synonim(y):
D-gluktozylo-β-1,1′ N-(6"-azidoheksanoilo)-D-erytrofingozyna
Wybierz wielkość
5 MG
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1350,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H56 N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
600.79
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860834P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860834P
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C30H56N4O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-24(36)23(33-26(37)19-16-14-17-20-32-34-31)22-41-30-29(40)28(39)27(38)25(21-35)42-30/h15,18,23-25,27-30,35-36,38-40H,2-14,16-17,19-22H2,1H3,(H,33,37)/b18-15+/t23-,24+,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
Klucz InChI
XAHHWMVRWITDCA-HORVRQIZSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860834P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)