Merck
860812P
Avanti
12:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 860812P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(S)-hydroksylauroilo)-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H59NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860812P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860812P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C30H59NO4/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-19-20-22-24-28(33)27(26-32)31-30(35)29(34)25-23-21-18-12-10-8-6-4-2/h22,24,27-29,32-34H,3-21,23,25-26H2,1-2H3,(H,31,35)/b24-22+/t27-,28+,29-/m0/s1
Klucz InChI
CPDJNFOAARXMMT-NGXZUFBYSA-N
Opis ogólny
Ceramidy z grupą 2-hydroksylowych kwasów tłuszczowych (hFA) są obecne w naskórku. Ceramid 12:0(2S-OH) to 2S hydroksylowany ceramid zawierający kwas laurynowy.
Działania biochem./fizjol.
Hydroksykwasy tłuszczowe (hFA) - sfingolipidy ułatwiają sygnalizację komórkową. hFA-ceramidy przyczyniają się do funkcji bariery przepuszczalności naskórka. Synteza hFA-ceramidów jest katalizowana przez 2-hydroksylazę kwasów tłuszczowych (FA2H). Mutacje FA2H powodują leukodystrofię układu nerwowego i niedowład spastyczny u ludzi. Lek przeciwnowotworowy PM02734 wymaga obecności hFA-ceramidów w błonie komórkowej, aby wykazywać swoją aktywność.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860812P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Levels of SCS7/FA2H-mediated fatty acid 2-hydroxylation determine the sensitivity of cells to antitumor PM02734
Herrero AB, et al.
Cancer research, 68(23), 9779-9787 (2008)
Normal fur development and sebum production depends on fatty acid 2-hydroxylase expression in sebaceous glands
Maier H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(29), 25922-25934 (2011)
Fatty acid 2-Hydroxylation in mammalian sphingolipid biology
Hama H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1801(4), 405-414 (2010)
Helena Maier et al.
The Journal of biological chemistry, 286(29), 25922-25934 (2011-06-02)
2-Hydroxylated fatty acid (HFA)-containing sphingolipids are abundant in mammalian skin and are believed to play a role in the formation of the epidermal barrier. Fatty acid 2-hydroxylase (FA2H), required for the synthesis of 2-hydroxylated sphingolipids in various organs, is highly
Fatty acid 2-hydroxylase regulates cAMP-induced cell cycle exit in D6P2T schwannoma cells
Alderson NL, et al.
Journal of Lipid Research, 50(6), 1203-1208 (2009)