Merck
860704P
Avanti
C6 ceramide-1,3-cyclic-phosphate (d18:1/6:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-heksanoilo-ceramido-1,3-cykliczny fosforan (sól amonowa)
Wybierz wielkość
5 MG
6790,00 zł
6790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
6790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H49N2O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
6790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860704P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)