Merck
860728P
Avanti
C26:0 Ceramide (d18:1/26:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-heksakozanoilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H87NO3
Masa cząsteczkowa:
678.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x5 mg (860728P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H87NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,39,42-43,46-47H,3-36,38,40-41H2,1-2H3,(H,45,48)/b39-37+/t42-,43+/m0/s1
Klucz InChI
CJROVRTUSFQVMR-GVOPMEMSSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860728P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)