800800C
Avanti
08:0 DG
1,2-dioctanoyl-sn-glycerol, chloroform solution
Synonim(y):
DG(8:0/8:0/0:0)
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL (800800C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800800C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 800800C
stężenie
2 mg/mL (800800C-10mg)
5 mg/mL (800800C-25mg)
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Opis ogólny
Diacyloglicerol naśladuje działanie promujących nowotwory związków estrów florbolowych.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Wysuszyć próbki diacyloglicerolu w chloroformie, używając strumienia azotu. Rozpuścić pozostałość w odpowiedniej objętości etanolu lub DMSO, a następnie rozcieńczyć do pożądanego środowiska wodnego.
Większość odpowiedzi biologicznych nasyca się przy 20 do 250 μM sn-1,2-dioktanoiloglicerolu. Tylko izomery sn-1,2 wydają się być aktywne.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)