Merck
860450P
Avanti
14:0 PA-d54
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Sól sodowa 1,2-dimyrystoilo-d54-sn-fosforanu glicerolu-3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H6O8PNaD54
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
669.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860450P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])
Opis ogólny
1,2-dimyristoilo-d54-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) (14:0 PA-d54) jest deuterowanym kwasem fosfatydowym, w którym 54 protony dimyristoilu są zastąpione izotopem deuteru. Kwas fosfatydowy (PA) jest fosfolipidem błonowym.
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) służy jako półprodukt do produkcji lipidów magazynowych i błonowych. Bierze udział w regulacji metabolizmu glicerolipidów. PA jest również zaangażowany w biogenezę błon. Jest również zaangażowany w kilka procesów komórkowych, takich jak transport błonowy, transdukcja sygnału, rearanżacja cytoszkieletu i wydzielanie.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860450P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Signaling functions of phosphatidic acid
Wang X, et al.
Progress in Lipid Research, 45(3), 250-278 (2006)