Merck
606901
Sigma-Aldrich
Salicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid-α-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6H6O3
Masa cząsteczkowa:
139.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
158-161 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)