Merck
860366P
Avanti
18:0 PC-d74
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
Wybierz wielkość
10 MG
4960,00 zł
4960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
4960,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H14NO8PD74
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
864.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
4960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860366P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(
Opis ogólny
18:0 PC-d74 jest deuterowanym związkiem fosforylocholiny. Fosforylocholina jest obecna w kilku drobnoustrojach. Jest to mały jonowy aminoalkohol.
Zastosowanie
18:0 PC-d74 został użyty jako składnik dwuwarstwy lipidowej do badań spektroskopii wibracyjnej generowania sumy częstotliwości (SFG-VS).[1]
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860366P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Observing Peptide-Induced Lipid Accumulation in a Single-Component Zwitterionic Lipid Bilayer
Streptococcus Pneumoniae: molecular mechanisms of host-pathogen interactions, 119(51), 28523-28529 (2015)