Kluczowe dokumenty
860362P
Avanti
18:0 PC-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand 860362P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
Wybierz wielkość
4690,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4690,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860362P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860362P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
Klucz InChI
NRJAVPSFFCBXDT-BABXQRPRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)