Merck
860342P
Avanti
14:0 PC-d9
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9, powder
Synonim(y):
[(2R)-2,3-di(tetradekanoiloksy)propylo]fosforan 2-[tris(trideuteriometyl)azaniumylo]etylu
Wybierz wielkość
10 MG
4930,00 zł
4930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
4930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H63NO8PD9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
686.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
4930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860342P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860342P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
Klucz InChI
CITHEXJVPOWHKC-LNEGZTHBSA-N
Opis ogólny
14:0 PC-d9 to deuterowana fosfocholina (PC), w której dziewięć protonów dimyristoilu zastąpiono deuterem.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860342P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of materials chemistry. B (2012)