Merck
860067P
Avanti
24:0 CPE (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860067P), powder
Synonim(y):
N-lignoceroilo-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
Wybierz wielkość
1 MG
2570,00 zł
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H89N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
773.16
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860067P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (860067P)
typ lipidu
sphingolipids
deuterated lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C44H89N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(48)46-42(41-52-53(49,50)51-40-39-45)43(47)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,42-43,47H,3-34,36,38-41,45H2,1-2H3,(H,46,48)(H,49,50)/b37-35+/t42-,43+/m0/s1
Klucz InChI
QJSCNSKQQWZUPA-QVDCKBILSA-N
Opakowanie
Szklana, bursztynowa fiolka z zakrętką o pojemności 5 ml (860067P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)