Kluczowe dokumenty
857372P
Avanti
VU0285655-1
N-{2-[4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro(4.5)decan-8-yl]ethyl}quinoline-3-carboxamide, powder
Synonim(y):
APV; VU0285655-1
Wybierz wielkość
817,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
817,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857372P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 857372P
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CN=C(C=CC=C2)C2=C1)NCCN(CC3)CCC43N(C5=CC=CC=C5)CNC4=O
InChI
1S/C25H27N5O2/c31-23(20-16-19-6-4-5-9-22(19)27-17-20)26-12-15-29-13-10-25(11-14-29)24(32)28-18-30(25)21-7-2-1-3-8-21/h1-9,16-17H,10-15,18H2,(H,26,31)(H,28,32)
Klucz InChI
WJOCDBUFEUKYNI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)