Merck
857136P
Avanti
18:1 BMP (R,R)
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-sn-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), powder
Synonim(y):
kwas lizobisfosfatydowy; LBPA
Wybierz wielkość
5 MG
1630,00 zł
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
792.07
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (857136P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857136P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H79O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-35-39(43)37-51-53(47,48)52-38-40(44)36-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/b19-17-,20-18-;/t39-,40-;/m1./s1
Klucz InChI
YRFISMFFADMBIY-LEARIVMASA-N
Opis ogólny
Fosforan bis(monoacyloglicerolu) (BMP) jest kwaśnym fosfolipidem. Znajduje się głównie w przedziałach lizosomalnych i endosomalnych w komórkach.[1]
Działania biochem./fizjol.
Bis(monoacyloglicerolo)fosforan (BMP) reguluje szlak degradacji późnych endosomów/lizosomów (LE/Lys). Moduluje również homeostazę cholesterolu i transport enzymów lizosomalnych. BMP bierze udział w trawieniu i recyklingu materiałów błonowych oraz syntezie pęcherzyków wewnątrz światła. [2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (857136P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ion mobility and tandem mass spectrometry of phosphatidylglycerol and bis (monoacylglycerol) phosphate (BMP)
Hankin JA, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 378, 255-263 (2015)
Nanjun Liu et al.
Toxicology and applied pharmacology, 279(3), 467-476 (2014-06-27)
The inability to routinely monitor drug-induced phospholipidosis (DIPL) presents a challenge in pharmaceutical drug development and in the clinic. Several nonclinical studies have shown di-docosahexaenoyl (22:6) bis(monoacylglycerol) phosphate (di-22:6-BMP) to be a reliable biomarker of tissue DIPL that can be
Elena Zaitseva et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001131-e1001131 (2010-10-16)
Many enveloped viruses invade cells via endocytosis and use different environmental factors as triggers for virus-endosome fusion that delivers viral genome into cytosol. Intriguingly, dengue virus (DEN), the most prevalent mosquito-borne virus that infects up to 100 million people each