Merck
857136C
Avanti
18:1 BMP (R,R)
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-sn-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), chloroform
Synonim(y):
bis(monoacyl-glycerol)phosphate, lysobisphosphatidic acid; LBPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
792.07
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (857136C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857136C
stężenie
5 mg/mL (857136C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
18:1 BMP (R,R)/Lysobisphosphatidic acid (LBPA) is an unconventional phospholipid. It is usually present in late endosomes. It is also termed as bis(monoacyl-glycerol)phosphate.
Działania biochem./fizjol.
18:1 BMP (R,R)/Lysobisphosphatidic acid (LBPA) can modulate endosomal cholesterol levels. It participates in cholesterol transport. LBPA helps to regulate the cholesterol storage capacity of endosomes.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857136C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The stereochemical configuration of lysobisphosphatidic acid from rat liver, rabbit lung and pig lung
Joutti A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Lipids and Lipid Metabolism, 450(2), 206-209 (1976)
Lysobisphosphatidic acid controls endosomal cholesterol levels
Chevallier J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(41), 27871-27880 (2008)
Elena Zaitseva et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001131-e1001131 (2010-10-16)
Many enveloped viruses invade cells via endocytosis and use different environmental factors as triggers for virus-endosome fusion that delivers viral genome into cytosol. Intriguingly, dengue virus (DEN), the most prevalent mosquito-borne virus that infects up to 100 million people each