Kluczowe dokumenty
850542P
Avanti
MEGA-10
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P, powder
Synonim(y):
N-decanoyl-N-methylglucamine
Wybierz wielkość
389,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
389,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
349.46 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850542P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,16+,17+/m0/s1
Klucz InChI
UMWKZHPREXJQGR-XOSAIJSUSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)