Merck
850454C
Avanti
16:0-14:0 PC
1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PMPC; PC(16:0/14:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.99
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
solution
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850454C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850454C
stężenie
10 mg/mL (850454C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It is the most common phospholipid in mammalian membranes.
Zastosowanie
16:0-14:0 PC (1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used in the monolayer to study the interfacial behavior of cholesterol, ergosterol and lanosterol. It may also be used as an inhibitor for screening recombinant human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) .(3)
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylcholine (PC) lowers the levels of cholesterol and triglycerides.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850454C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
the
The Membranes of Cells (2016)
Efficacy of injections of phosphatidylcholine into fat deposits-a non-surgical alternative to liposuction in body-contouring
Karl GH, et al.
Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 38(2), 119-119 (2005)