Merck
850446C
Avanti
14:0-18:0 PC
1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-tetradekanoilo-2-oktadekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; MSPC; PC(14:0/18:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850446C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850446C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850446C
stężenie
10 mg/mL (850446C-25mg)
25 mg/mL (850446C-200mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
Klucz InChI
TYAQXZHDAGZOEO-KXQOOQHDSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest jednym z najważniejszych składników warstwy śluzowej okrężnicy. 14:0-18:0 PC (1-mirystoilo-2-stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest asymetrycznym lipidem.
Zastosowanie
14:0-18:0 PC (1-mirystoilo-2-stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • w dwuwarstwach lipidowych do badania mieszalności z d-erytro-N-palmitoilo-sfingomieliną(16:0-SM) przy użyciu różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)
  • jako asymetryczny lipid w liposomach w celu zbadania wpływu powierzchni dwuwarstwy i geometrii lipidów na projektowanie liposomów jako liposomalnych środków solubilizujących
  • przygotowanie wrażliwego na niską temperaturę liposomu zawierającego trombolityki w celu oceny aktywności trombolitycznej po hipertermii
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) może tworzyć hydrofobową powierzchnię w śluzie, działając jako środek powierzchniowo czynny hamujący przenikanie bakterii.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850446C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850446C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inflammatory Bowel Disease
Integrative Medicine, 501-516 (2018)
Vishal Saxena et al.
International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group, 31(1), 67-73 (2015-03-15)
Clinical efficacy of thrombolytic drugs is limited by lack of specific delivery and requires large therapeutic doses which increase toxicity. Encapsulating these drugs in temperature-sensitive liposomes and applying hyperthermia to deliver thrombolytic agents locally to thrombus might theoretically favourably alter
Bohdana Térová et al.
Biochimica et biophysica acta, 1667(2), 182-189 (2004-12-08)
In this study we have used differential scanning calorimetry (DSC) to study the miscibility of different saturated phosphatidylcholines (PCs) with D-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM). Information about the miscibility was obtained by observing the thermotropic phase behavior of binary mixtures of saturated PCs
Van Du Nguyen et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(9), 10130-10141 (2020-02-12)
Although great efforts have been undertaken to develop a nanoparticle-based drug delivery system (DDS) for the treatment of solid tumors, the therapeutic outcomes are still limited. Immune cells, which possess an intrinsic ability to phagocytose nanoparticles and are recruited by
M Habib Ali et al.
International journal of pharmaceutics, 453(1), 225-232 (2012-07-07)
Liposomes are well recognised for their ability to improve the delivery of a range of drugs. More commonly they are applied for the delivery of water-soluble drugs, but given their structural attributes, they can also be employed as solubilising agents