Merck
850183P
Avanti
08:0 PI(3,4)P2
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′-bisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonim(y):
PIP2[3′,4′](8:0/8:0); 110666
Wybierz wielkość
100 μG
443,00 zł
500 μG
1800,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
443,00 zł
500 μG
1800,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H58N3O19P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
797.66
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850183P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850183P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850183P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C25H49O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)39-15-17(41-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-40-47(37,38)44-23-20(28)21(29)24(42-45(31,32)33)25(22(23)30)43-46(34,35)36;;;/h17,20-25,28-30H,3-16H2,1-2H3,(H,37,38)(H2,31,32,33)(H2,34,35,36);3*1H3/t17-,20-,21-,22+,23+,24+
Klucz InChI
FRWPUPUJRUQWKA-QOWPPSIZSA-N
Opis ogólny
Gatunki fosfolipidów inozytolu są związanymi z błoną cząsteczkami sygnalizacyjnymi, które są zaangażowane w prawie wszystkie aspekty fizjologii komórkowej, w tym wzrost komórkowy, metabolizm, proliferację i przeżycie.
Zastosowanie
08:0 PI(3,4)P2 (1,2-dioktanoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′-mio-inozytolo-3′,4′-(sól amonowa)) został użyty w spektrometrii masowej wymiany deuteru wodoru (HDX-MS) w celu porównania dynamiki pełnej długości dzikiego typu (WT) nexiny sortującej 9 (SNX9) / użytej w mieszaninie lipidów do testu tubulacji SNX9.[1] Może być również stosowany w liposomach do analizy śledzenia nanocząstek.[2]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloinozytol 3,4,-bifosforan (PI(3,4)P2) służy jako drugi przekaźnik lipidowy.[3]
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850183P-100ug)
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850183P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen-Ting Lo et al.
Developmental cell, 43(4), 522-529 (2017-11-22)
Clathrin-mediated endocytosis occurs by bending and remodeling of the membrane underneath the coat. Bin-amphiphysin-rvs (BAR) domain proteins are crucial for endocytic membrane remodeling, but how their activity is spatiotemporally controlled is largely unknown. We demonstrate that the membrane remodeling activity
Leonardo Almeida-Souza et al.
Cell, 174(2), 325-337 (2018-06-12)
Multiple proteins act co-operatively in mammalian clathrin-mediated endocytosis (CME) to generate endocytic vesicles from the plasma membrane. The principles controlling the activation and organization of the actin cytoskeleton during mammalian CME are, however, not fully understood. Here, we show that
Gerald R V Hammond et al.
Science (New York, N.Y.), 337(6095), 727-730 (2012-06-23)
The quantitatively minor phospholipid phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate [PI(4,5)P(2)] fulfills many cellular functions in the plasma membrane (PM), whereas its synthetic precursor, phosphatidylinositol 4-phosphate (PI4P), has no assigned PM roles apart from PI(4,5)P(2) synthesis. We used a combination of pharmacological and chemical