Merck
841199C
Avanti
E. coli CA
Avanti Research - A Croda Brand 841199C
Synonim(y):
Cardiolipin (E. coli) (sodium salt)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (841199C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 841199C
stężenie
10 mg/mL (841199C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
Opis ogólny
Cardiolipin is a vital phospholipid of mitochondria.[1] E.coli membrane is made of 5-10% of cardiolipin.[2] Cardiolipin is a non-bilayer anionic phospholipid, that has four acyl chains and small headgroup.[3]
Działania biochem./fizjol.
Cardiolipin is implicated in the dynamic organization of membranes and in cell division.[2] It is critical in proton uptake pathway.[3]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841199C-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cardiolipin synthases of Escherichia coli have phospholipid class specific phospholipase D activity dependent on endogenous and foreign phospholipids
Jeucken A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1863(10), 1345-1353 (2018)
Functional role of cardiolipin in mitochondrial bioenergetics
Paradies G, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1837(4), 408-417 (2014)
Targeting bacterial cardiolipin enriched microdomains: an antimicrobial strategy used by amphiphilic aminoglycoside antibiotics
El Khoury M, et al.
Scientific reports, 7(1), 10697-10697 (2017)
Mikhail Bogdanov et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(34), 15057-15062 (2010-08-11)
Phosphatidylcholine (PC) has been widely used in place of naturally occurring phosphatidylethanolamine (PE) in reconstitution of bacterial membrane proteins. However, PC does not support native structure or function for several reconstituted transport proteins. Lactose permease (LacY) of Escherichia coli, when
Javier Hoyo et al.
General physiology and biophysics, 39(2), 195-202 (2020-04-25)
The current strategies to eradicate bacteria require that the antimicrobial agent either penetrate or disrupt the bacterial membrane. In Escherichia coli (E.coli) as a model of Gram-negative strains, the antimicrobials have to cross two barriers - the outer and the