Kluczowe dokumenty
840485C
Avanti
18:2 PG
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′racglicerol) (sól sodowa); PG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840485C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 840485C
stężenie
10 mg/mL (840485C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,39-40,43-44H,3-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
Klucz InChI
ZIOOVFPFWVCCEB-WDFQPZSRSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)