Merck
840885C
Avanti
18:2 PA
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa); PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Wybierz wielkość
25 MG
1830,00 zł
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1830,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H68O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
718.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840885C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840885C
stężenie
10 mg/mL (840885C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)O
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
Klucz InChI
UMYNPOZOTCNQKB-DKSSBCNHSA-M
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA) jest prekursorem kwasu lizofosfatydowego (LPA) i jest obecny w warzywach liściastych.[1] 18:2 PA lub 1,2-dilinoleoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) jest solą sodową fosforanu glicerolu, z podstawieniem dwóch łańcuchów kwasu linolenowego w pozycjach sn-1 i sn-2 w szkielecie glicerolu.
Zastosowanie
18:2 PA lub 1,2-dilinoleoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa):
  • był stosowany jako dodatek do karmy dla myszy w celu zaobserwowania zmian w ekspresji genów jelita cienkiego[1]
  • może być stosowany w tworzeniu nanocząstek lipidowych pochodzących z sapozyny (SapNP)[2]
  • może być stosowany w proteoliposomach naśladujących lipidy wakuolarne (VML) stosowanych w testach mieszania zawartości.[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840885C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but
Hongki Song et al.
eLife, 9 (2020-01-22)
Yeast vacuole fusion requires R-SNARE, Q-SNAREs, and HOPS. A HOPS SM-family subunit binds the R- and Qa-SNAREs. We now report that HOPS binds each of the four SNAREs. HOPS catalyzes fusion when the Q-SNAREs are not pre-assembled, ushering them into
Ali Flayhan et al.
Structure (London, England : 1993), 26(2), 345-355 (2018-02-08)
Saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) are a new alternative tool for membrane protein reconstitution. Here we demonstrate the potential and advantages of SapNPs. We show that SapA has the lowest lipid specificity for SapNP formation. These nanoparticles are modular and offer