Kluczowe dokumenty
810345C
Avanti
18:0 Cyanine 5 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
Wybierz wielkość
1 MG
2160,00 zł
5 MG
5800,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2160,00 zł
5 MG
5800,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C73H122ClN4O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1266.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810345C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810345C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (810345C-1mg)
1 mg/mL (810345C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:0 Cy5 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 5 and distearoyl-sn-glycerol.
Działania biochem./fizjol.
Fluorescent labelled lipids are generally useful in cell biology and biophysical studies.[1]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiandeng Wu et al.
Molecular cell, 73(5), 971-984 (2019-01-22)
Both the timing and kinetics of neurotransmitter release depend on the positioning of clustered Ca2+ channels in active zones to docked synaptic vesicles on presynaptic plasma membranes. However, how active zones form is not known. Here, we show that RIM