Kluczowe dokumenty
810314P
Avanti
NBD Phytosphingosine
Omega-NBD D-ribo-Phytosphingosine, powder
Synonim(y):
(2S,3S,4R)-2-amino-18-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)octadecane-1,3,4-triol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H41N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.61
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (810314P-100ug)
pkg of 1 × 250 μg (810314P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810314P-50ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810314P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fitosfingozyna (PHS) jest jednym z ważnych składników fitoceramidów. Ten sfingoid ma grupę hydroksylową przy C-4 podstawy długołańcuchowej sfingoidu. PHS jest składnikiem naskórka ssaków i jest szeroko rozpowszechniony w grzybach i roślinach. Nitrobenzoksadiazol/7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylu (NBD) jest koniugatem fluorescencyjnym.
Zastosowanie
NBD Fitosfingozyna była stosowana jako substrat w testach syntazy ceramidów.
Działania biochem./fizjol.
Fitosfingozyna (PHS) jest zdolna do aktywacji receptora 120 sprzężonego z białkiem G (GPR120). Traktowanie hodowanych keratynocytów (KC) PHS może zwiększyć zawartość ceramidu NP. Odgrywa on kluczową rolę w różnicowaniu naskórka, a także wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810314P-100ug)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810314P-250ug)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810314P-50ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of ceramide synthases in the pathogenicity of Cryptococcus neoformans
Munshi MA, et al.
Testing, 22(6), 1392-1400 (2018)
Phytosphingosine is a novel activator of GPR120
Nagasawa T, et al.
Test, 164(1), 27-32 (2018)
Phytosphingosine Increases Biosynthesis of Phytoceramide by Uniquely Stimulating the Expression of Dihydroceramide C4-desaturase (DES2) in Cultured Human Keratinocytes
Choi HK, et al.
Lipids, 53(9), 909-918 (2018)
Phytosphingosine stimulates the differentiation of human keratinocytes and inhibits TPA-induced inflammatory epidermal hyperplasia in hairless mouse skin
Kim S, et al.
Molecular Medicine, 12(1), 17-24 (2006)
Phytosphingosine enhances moisture level in human skin barrier through stimulation of the filaggrin biosynthesis and degradation leading to NMF formation
Choi H K, et al.
Archives of Dermatological Research, 309(10), 795-803 (2017)