Kluczowe dokumenty
810212C
Avanti
C6-NBD Sphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
Synonim(y):
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-sphinganine
Wybierz wielkość
50 μG
503,00 zł
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
503,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H51N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
577.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810212C-50ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
stężenie
0.05 mg/mL (810212C-50ug)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
Klucz InChI
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
Opis ogólny
C6-Sphinganine, also called as C6-dihydrosphingosine, is a common sphingoid base in phospholipids with C6 acyl chain.[1] C6-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810212C-50ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karin Thevissen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(13), 3728-3730 (2008-06-06)
The minimal fungicidal concentration (MFC) of dihydrosphingosine (DHS), phytosphingosine (PHS), and five short-chain DHS derivatives was determined for Candida albicans and Candida glabrata. In this respect, a C15- and a C17-homologue of DHS showed a 2- to 10-fold decreased MFC