Merck
810179P
Avanti
18:0 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(sulfonyl rodaminy B) (sól amonowa)
Wybierz wielkość
1 MG
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H113N4O14PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1305.75
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 x 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNS(=O)(C1=CC(S(=O)([O-])=O)=C(C2=C3C=CC(C=C3OC4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)=[N+](CC)CC)C=C1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Klucz InChI
LZESITHXTFDFLM-QMYKJIKBSA-O
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810179P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)