Kluczowe dokumenty
810174P
Avanti
16:0-12:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810174P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosforan (sól amonowa)
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H66N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
787.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810174P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810174P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA) jest prostym anionowym glicerofosfolipidem komórkowym posiadającym polarną grupę czołową fosfomonoestru i dwa długie hydrofobowe łańcuchy acylowe.[1] 7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-yl (NBD) PA jest fosfolipidem znakowanym fluorem, posiadającym 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-yl (NBD) przy kwasie tłuszczowym sn-2 PA.[2]
Zastosowanie
16:0-12:0 NBD PA lub 1-palmitoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosforan(sól amonowa):
  • do inkubacji komórek w celu obrazowania lizofosfatydylocholiny (PC) w żywych komórkach P. falciparum[3]
  • jako składnik buforu separacyjnego do oddzielania fosfoinozytydów i sfingolipidów w urządzeniach mikrochipowych[4]
  • w teście aktywności syntazy diacyloglicerolu difosforanu cytydyny (CDP-DAG)[5]
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) wpływa na procesy fuzji i rozszczepienia błon[1] oraz krzywiznę błon.[6] Działa jako cząsteczka sygnalizacyjna dla różnych procesów komórkowych, w tym transportu błonowego i hiperaktywacji plemników.[7]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810174P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasushi Tamura et al.
Cell metabolism, 17(5), 709-718 (2013-04-30)
CDP-diacylglycerol (CDP-DAG) is central to the phospholipid biosynthesis pathways in cells. A prevailing view is that only one CDP-DAG synthase named Cds1 is present in both the endoplasmic reticulum (ER) and mitochondrial inner membrane (IM) and mediates generation of CDP-DAG
Tam41 is a CDP-diacylglycerol synthase required for cardiolipin biosynthesis in mitochondria
Tamura Y, et al.
Cell Metabolism, 17(5), 709-718 (2013)
Phosphatidic acid binding proteins display differential binding as a function of membrane curvature stress and chemical properties
Putta P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1858(11), 2709-2716 (2016)
Priya Putta et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(11), 2709-2716 (2016-08-03)
Phosphatidic acid (PA) is a crucial membrane phospholipid involved in de novo lipid synthesis and numerous intracellular signaling cascades. The signaling function of PA is mediated by peripheral membrane proteins that specifically recognize PA. While numerous PA-binding proteins are known
Mikhail A Zhukovsky et al.
FEBS letters, 593(17), 2428-2451 (2019-08-01)
Phosphatidic acid (PA) is the simplest cellular glycerophospholipid characterized by unique biophysical properties: a small headgroup; negative charge; and a phosphomonoester group. Upon interaction with lysine or arginine, PA charge increases from -1 to -2 and this change stabilizes protein-lipid