792524C
Avanti
16:0-20:4 PC - IsoPure
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (IsoPure)
Wybierz wielkość
1510,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1510,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
stężenie
5 mg/mL in chloroform
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC[N+](C)(C)C
Klucz InChI
PUDHBQQGURLBGJ-IVFHWKNFSA-N
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)