Kluczowe dokumenty
790981P
Avanti
14:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
Synonim(y):
Kwas 1,2-ditetradekanoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamino-N-dietylenotriaminopentaoctowy (sól gadolinu); DMPE-DTPA (Gd)
Wybierz wielkość
5 MG
787,00 zł
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
787,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H90GdN6O17P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1199.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (790981P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790981P
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
14:0 PE-DTPA (Gd) został użyty jako paramagnetyczny lipid do badania orientacji białka błonowego w odniesieniu do dwuwarstwowej błony fosfolipidowej.[1]
Nanocząstki lipidowe zawierające DMPE-DTPA(Gd) zapewniają wysokiej jakości MRI naczyń krwionośnych ze wzmocnieniem kontrastowym przy 97% zmniejszonej dawce Gd i nie zależą od klirensu nerkowego. Struktura, jak wykazali Cormode, D.P. i wsp.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (790981P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alessandra Barazza et al.
Bioconjugate chemistry, 24(6), 1039-1048 (2013-04-27)
We have previously reported enhancing the imaging of atherosclerotic plaques in mice using reconstituted high density lipoproteins (HDL) as nanocarriers for the MRI contrast agent gadolinium (Gd). This study focuses on the underlying mechanisms of Gd delivery to atherosclerotic plaques.
Assembly of phospholipid nanodiscs of controlled size for structural studies of membrane proteins by NMR
Hagn F, et al.
Nature Protocols, 13(1), 79-79 (2018)
Tot Bui et al.
PloS one, 5(9) (2010-10-12)
Gadolinium (Gd), with its 7 unpaired electrons in 4f orbitals that provide a very large magnetic moment, is proven to be among the best agents for contrast enhanced MRI. Unfortunately, the most potent MR contrast agent based on Gd requires
Ivano Bertini et al.
Magnetic resonance in medicine, 52(3), 669-672 (2004-08-31)
In the present research, we investigated the use of paramagnetic liposomes as contrast agents (CAs) for the detection of solid tumors. The liposomes were sterically stabilized by a polyethylene glycol (PEG) coating, and their size was constrained to approximately 100
David P Cormode et al.
Nano letters, 8(11), 3715-3723 (2008-10-23)
High density lipoprotein (HDL) is an important natural nanoparticle that may be modified for biomedical imaging purposes. Here we developed a novel technique to create unique multimodality HDL mimicking nanoparticles by incorporation of gold, iron oxide, or quantum dot nanocrystals