Kluczowe dokumenty
700199P
Avanti
Ursodeoxycholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas 5β-cholanowy-3α,7β-diol
Wybierz wielkość
864,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
864,00 zł
Polecane produkty
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Klucz InChI
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)