Kluczowe dokumenty
700114P
Avanti
5α-7,24-cholestadiene
Avanti Research - A Croda Brand 700114P, powder
Synonim(y):
5α-cholesta-7,24-dien-3β-ol
Wybierz wielkość
1 MG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1810,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700114P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700114P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C[C@H]2[C@@]([C@H]3CC[C@]4([C@@H](CC[C@@H]4[C@@H](CCC=C(C)C)C)C3=CC2)C)(CC1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,10,19-21,23-25,28H,6,8-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
PKEPPDGGTSZLBL-SKCNUYALSA-N
Opis ogólny
Oxygenated derivatives of cholesterol (oxysterols) present a remarkably diverse profile of biological activities, including effects on sphingolipid metabolism, platelet aggregation, apoptosis, protein prenylation, and cholesterol homeostasis.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700114P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)