Kluczowe dokumenty
700095P
Avanti
sitosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
stygmast-5-en-3β-ol; β-sitosteryna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
22,23-dihydrostigmasterol
Próba
>99% (contains ~2% of the 24 alpha isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (700095P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700095P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Klucz InChI
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Opis ogólny
Sitosterol, zwany również β-sitosterolem, jest syntetyzowany poprzez szlaki mewalonianu i deoksyksylulozy.[1] Syntetycznie jest syntetyzowany ze stigmasterolu poprzez uwodornienie grupy alkenowej Δ22-23. Strukturalnie sitosterol różni się od cholesterolu grupą etylową (sitosterolową) w pozycji C24 łańcucha bocznego(65). Sitosterol jest lipidowym składnikiem błon.[2] Odpowiada masie cząsteczkowej 414,71 g/mol).[3]
ß-sitosterol to fitosterol (sterol roślinny) występujący w wielu różnych roślinach, w tym w orzechach pekan, palmie sabałowej, awokado, pestkach dyni, otrębach ryżowych, kiełkach pszenicy i soi. Chemicznie podobne do cholesterolu, fitosterole hamują wchłanianie cholesterolu. Wykazano również, że fitosterole mają właściwości przeciwnowotworowe
Zastosowanie
Sitosterol został wykorzystany jako związek sterolowy do badania jego interakcji z ludzkim białkiem Mincle.[4] Został on również wykorzystany jako składnik modelowej błony lipidowej erytrocytów do badań biofizycznych.[5]
Działania biochem./fizjol.
Sitosterol promuje poziom przeciwutleniaczy[2] i jest stosowany jako skuteczny środek przeciwzapalny, antyapoptotyczny i przeciwnowotworowy w preparatach leczniczych.[1] Działa jako środek neutralizujący jad żmii i kobry.[1] Sitosterol działa na kinazę białkową C (PKC) i w cyklu sfingomieliny, pośrednicząc w hamowaniu progresji nowotworu.[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700095P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700095P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The story of beta-sitosterol-a review
Saeidnia S, et al.
European Journal of Medicinal Plants, 590-609 (2014)
Keisuke Matsuoka et al.
Chemistry and physics of lipids, 154(2), 87-93 (2008-06-12)
We investigated the difference between the molecular structures of plant sterols and stanols that affect the solubilization of cholesterol in bile salt micelles (in vitro study). First, the aqueous solubility of beta-sitosterol, beta-sitostanol, and campesterol was determined by considering the
Atif B Awad et al.
Molecular nutrition & food research, 52(4), 419-426 (2008-03-14)
The objective of this study was to investigate the effects of the dietary phytosterol beta-sitosterol (SIT) and the antiestrogen drug tamoxifen (TAM) on cell growth and ceramide (CER) metabolism in MCF-7 and MDA-MB-231 human breast cancer cells. The MCF-7 and
Maria Luz Fernandez et al.
Cardiovascular drug reviews, 23(1), 57-70 (2005-05-04)
Elevated levels of plasma LDL cholesterol (LDL-C) represent a major risk factor for cardiovascular disease. Treatments aimed at reducing levels of circulating LDL are regarded, therefore, as cardioprotective. The cholesterol lowering properties of plant sterols have been known for some
Katarzyna Hąc-Wydro
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 91, 226-233 (2011-11-29)
Plant sterols, which are well known dietary taken cholesterol lowering agents, can incorporate into erythrocyte membranes. However, the influence of these compounds on membrane properties seems to be unclear. Since the composition of erythrocytes undergoes changes, e.g., in pathological cases