Kluczowe dokumenty
600460
Avanti
4 mL Clear Vial
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Fiolka 4 ml (przezroczysta)
About This Item
Kod UNSPSC:
24122000
NACRES:
NA.25
opakowanie
package of 1 × 1 ea (600460-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
temp. przechowywania
room temp
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)