Kluczowe dokumenty
860369P
Avanti
18:0 propargyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (N-propynyl)
Wybierz wielkość
911,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
911,00 zł
Polecane produkty
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860369P-5MG)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)