Kluczowe dokumenty
300213
Avanti
LNP Lipid Blend 2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Mieszanka lipidów 2 dla formulacji LNP
Wybierz wielkość
1 EACH
966,00 zł
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
966,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 1x1 ea (300213-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Wstępnie zmieszana mieszanka lipidów składająca się ze składników odpowiednich do produkcji nanocząstek lipidowych na bazie kwasów nukleinowych. Zalecana do stosowania z ładunkiem DNA/plazmidu.
Opakowanie
Fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml z aluminiowym uszczelnieniem (300213-1EA)
Uwaga dotycząca przygotowania
Rozpuścić lipidy w 1 ml alkoholu etylowego. W razie potrzeby użyć ciepła i sonikacji, aby uzyskać pełne rozpuszczenie. Rozcieńczyć kwas nukleinowy w buforze wodnym. Połączyć rozpuszczalnik i fazę wodną poprzez wstrzyknięcie rozpuszczalnika. Usunąć etanol przez dializę.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 890890P18:1 TAP (DOTAP), Avanti Research - A Croda BrandKarta charakterystyki
  • 700107PSitosterol (synthetic from plant sterol), Avanti Research - A Croda BrandKarta charakterystyki
  • 850365P18:0 PC (DSPC), Avanti Research - A Croda BrandKarta charakterystyki
  • 880151PDMG-PEG 2000, Avanti Research - A Croda BrandKarta charakterystyki
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)