Kluczowe dokumenty
300212AVT
Avanti
LNP Lipid Blend 1
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1X1 ea (300212-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
grupa funkcyjna
(Sphingolipid)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Ukierunkowane dostarczanie leków
Cechy i korzyści
Instrukcja stosowania LNP Lipid Blend 1:
1) Rozpuścić kationowy lipid w alkoholu etylowym.
2) Po całkowitym rozpuszczeniu, za pomocą pipety przenieść roztwór kationowo-etanolowy do fiolki LNP Blend 1.
3) Dodać ilość alkoholu etylowego wymaganą do doprowadzenia lipidów do całkowitej pożądanej objętości. W razie potrzeby użyć ciepła i sonikacji, aby osiągnąć pełne rozpuszczenie. 4) Rozcieńczyć kwas nukleinowy w buforze wodnym (użyć odpowiedniego pH dla lipidu kationowego).
5) Połączyć rozpuszczalnik i fazę wodną poprzez wstrzyknięcie rozpuszczalnika. 6) Usunąć etanol przez dializę.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)