Z768456
Removable Tough-Tags™
L × W 1.5 in. × 0.50 in.
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę
Wybierz wielkość
191,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
191,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyester
white
opakowanie
pkg of 1 roll (1000 labels)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech RVHD-1000
dł. × szerokość
1.5 in. × 0.50 in.
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Brak pozostałości - łatwe usuwanie z powierzchni bez pozostawiania kleju
- Śledzenie próbek - Użyj etykiet, aby śledzić próbki od oczyszczania do przetwarzania
- Odporne - Odporne na większość rozpuszczalników laboratoryjnych i wykazały krótkotrwałą odporność na aceton i ksylen.
- Przydatne - doskonałe do zlewek, butelek, kolb, szklanych fiolek, probówek, statywów na probówki i pipet
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)