Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Worthington RS60-9C50
Packaging:
pack of 1 ea
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington RS60-9C50
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
All Worthington cryostorage refrigerators and dewars each comes with a standard lid, so it is not necessary to purchase an additional one. However, many customers buy spare caps/necktube cores in order to modify them so that different kinds of sample storage devices can be suspended into a storage cannister.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description rack for 10 drawers for LS6000 liquid nitrogen refrigerator | description rack for 5 drawers for LS3000 liquid nitrogen refridgerator | description rack for 8 drawers for LS4800 liquid nitrogen refrigerator | description necktube core for LS6000 liquid nitrogen refrigerator |
| manufacturer/tradename Worthington RS60-9C50 | manufacturer/tradename Worthington RS30-9C50 | manufacturer/tradename Worthington R05K-9C50 | manufacturer/tradename Worthington RS60-9C16 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?