Kluczowe dokumenty
Z764442
Briskheat heating tape, cloth, dual-element
W × L 1 in. × 2 ft, AC/DC input 240 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
630,00 zł
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
240 V (AC)
producent / nazwa handlowa
BriskHeat BWH102020LDE
Parametry
0-760 °C temp. range
szer. × dł.
1 in. × 2 ft
Opis ogólny
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • High temperature Samox® knitted and braided used in construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Double braided outer sheath cover
  • Temperature controller required (not included)
Maximum exposure temperature:
BWH series:1400°F (760°C)
Power density:
BWH series: Standard: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2)
Wide: 7.7 watts/in2 (0.012 watts/mm2)
1.75 in. (44 mm) wide tape or greater.
Informacje prawne
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)