Kluczowe dokumenty
Z764302
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 10 ft, AC/DC input 240 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
240 V (AC)
Materiały
silicone
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
BriskHeat BIH102100LGE
Parametry
0-250 °C temp. range
szer. × dł.
1 in. × 10 ft
Opis ogólny
  • Dostarczany z wtyczką kompatybilną z kontrolerem SDC.
  • Zewnętrzna osłona z dzianiny z włókna szklanego i podwójnego oplotu
  • Wielodrutowy przewód oporowy zapewniający większą trwałość i elastyczność
  • Gęstość mocy: 9,6 W/in2 (0,015 W/mm2)
  • Wymagany regulator temperatury
  • Maksymalna temperatura ekspozycji do 482 °F (250 °C)
  • Zawiera wysokotemperaturowe opaski zaciskowe o długości 9 cali (230 mm) ułatwiające instalację
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)