Kluczowe dokumenty
Z764329
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 2 ft, AC/DC input 240 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
905,00 zł
905,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
905,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
905,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
240 V (AC)
Materiały
silicone
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
BriskHeat BS0102020LGE
Parametry
0-232 °C temp. range
szer. × dł.
1 in. × 2 ft
Opis ogólny
  • Dostarczany z wtyczką kompatybilną z kontrolerem SDC
  • Maksymalna temperatura ekspozycji: 450°F (232°C)
  • Wytłaczana osłona zewnętrzna z gumy silikonowej, dzianina z włókna szklanego i pleciona konstrukcja elementu grzejnego
  • Wielodrutowy przewód oporowy zapewniający większą trwałość i elastyczność
  • Gęstość mocy: 4,3 W/in2 (0,007 W/mm2)
  • Do 392°F (150°C)
  • Odporność na wilgoć i chemikalia
  • Wymagany regulator temperatury
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)