Kluczowe dokumenty
Z764345
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 4 ft, AC/DC input 240 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
240 V (AC)
Materiały
silicone
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
BriskHeat BS0102040LGE
Parametry
0-232 °C temp. range
szer. × dł.
1 in. × 4 ft
Opis ogólny
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)