Z743754
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
HLT 300L, size 300 μL, hinged rack, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
HLT 300L
hinged rack
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3732-05-HR
metody
PCR: suitable
rozmiar
300 μL
pojemność
300 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Końcówki o niskiej retencji.
- Wieże do wielokrotnego ładowania są przyjazną dla środowiska opcją pakowania, która zmniejsza ilość odpadów plastikowych i przestrzeń magazynową.
- Kompatybilne z pustymi stojakami SoftFit-L.
- Kolorowe wkładki umożliwiają szybką identyfikację objętości końcówki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)