Z743256
Julabo® bath tubing
PTFE, I.D. × L 12 mm × 1 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8930142
Parametry
60 °C (180 °C)
śr. wewn. × dł.
12 mm × 1 m
Opis ogólny
Elastyczne połączenie aplikacji z przyrządem do kontroli temperatury w celu optymalnego wykorzystania w odpowiednim zakresie temperatur.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)